Merck
JWPH3249EB0C
J & W Pharmlab LLC
1,4,4-Trimethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-6-ylamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
232,97 €
100 MG
331,48 €
250 MG
529,84 €
500 MG
796,09 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 80R0239S-50MG
232,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
232,97 €
100 MG
331,48 €
250 MG
529,84 €
500 MG
796,09 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 80R0239S-50MG
232,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1,4,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c1-12(2)6-7-14(3)11-5-4-9(13)8-10(11)12;/h4-5,8H,6-7,13H2,1-3H3;1H
Clave InChI
OXKJGRSBHYRVML-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0239S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/80R0239S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)