JWPH3249E9A0
J & W Pharmlab LLC
(S)-1-Cbz-4,4-dimethyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Iupac Name
1-benzyl 2-methyl (S)-4,4-dimethylpyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-16(2)9-13(14(18)20-3)17(11-16)15(19)21-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1
Clave InChI
KOKLTGOHIRFVHG-ZDUSSCGKSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0680
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)