Merck
JWPH3249E71F
J & W Pharmlab LLC
2-Benzyl-2,7-diaza-spiro[4.4]nonane dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
166,41 €
250 MG
198,36 €
500 MG
263,59 €
1 G
396,71 €
5 G
1586,85 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 75R0020S-100MG
166,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
166,41 €
250 MG
198,36 €
500 MG
263,59 €
1 G
396,71 €
5 G
1586,85 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 75R0020S-100MG
166,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-benzyl-2,7-diazaspiro[4.4]nonane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2.2ClH/c1-2-4-13(5-3-1)10-16-9-7-14(12-16)6-8-15-11-14;;/h1-5,15H,6-12H2;2*1H
Clave InChI
HMCPNAXNVHQMBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0020S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0020S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)