Merck
JWPH3249E63F
J & W Pharmlab LLC
3,5-Dichloro-4-methoxy-pyridazine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-methoxypyridazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-9-5(4)7/h2H,1H3
Clave InChI
FZBKNXQRYVZIKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)