Merck
JWPH3249E4FD
J & W Pharmlab LLC
6,7-Dihydro-5H-[2]pyrindin-7-ylamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
396,71 €
100 MG
662,96 €
250 MG
929,21 €
500 MG
1328,59 €
1 G
1837,13 €
5 G
6653,59 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 69R1167S-50MG
396,71 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
396,71 €
100 MG
662,96 €
250 MG
929,21 €
500 MG
1328,59 €
1 G
1837,13 €
5 G
6653,59 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 69R1167S-50MG
396,71 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridin-7-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.2ClH/c9-8-2-1-6-3-4-10-5-7(6)8;;/h3-5,8H,1-2,9H2;2*1H
Clave InChI
OYOUUGAMAJSUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1167S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1167S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)