JWPH3249E16D
J & W Pharmlab LLC
1-Methyl-2-pyridin-2-yl-ethylamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 69R0099S-100MG
146,44 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 69R0099S-100MG
146,44 €
Iupac Name
1-(pyridin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.2ClH/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8;;/h2-5,7H,6,9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
VGEDVDWUZLIFKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0099S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)