Merck
JWPH3249DB5B
J & W Pharmlab LLC
1,3,8-Triaza-spiro[4,5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 60R0717S-50MG
207,68 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 60R0717S-50MG
207,68 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c11-6-7(10-5-9-6)1-3-8-4-2-7;/h5,8H,1-4H2,(H,9,10,11);1H
Clave InChI
BCJOSLOHQWTBNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0717S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)