Merck
JWPH3249D647
J & W Pharmlab LLC
3-Methyl-6-nitro-2H-isoquinolin-1-one
Seleccione un Tamaño
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 50R0378-50MG
207,68 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
207,68 €
100 MG
282,23 €
250 MG
432,66 €
500 MG
730,86 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 50R0378-50MG
207,68 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-methyl-6-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-6-4-7-5-8(12(14)15)2-3-9(7)10(13)11-6/h2-5H,1H3,(H,11,13)
Clave InChI
JFUCNOQBVVYZNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0378
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0378
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)