Merck
JWPH3249CBCA
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dihydro-benzofuran-7-ylamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
130,46 €
250 MG
146,44 €
500 MG
166,41 €
1 G
199,69 €
5 G
599,06 €
25 G
1797,19 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 20R1125S-100MG
130,46 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
130,46 €
250 MG
146,44 €
500 MG
166,41 €
1 G
199,69 €
5 G
599,06 €
25 G
1797,19 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 20R1125S-100MG
130,46 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,3-dihydrobenzofuran-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7;/h1-3H,4-5,9H2;1H
Clave InChI
OCOWBOSIWANYDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)