Merck
JWPH3249C5EF
J & W Pharmlab LLC
2-Cyclopropylmethl carbamimidothioate hydrobromide
Seleccione un Tamaño
50 MG
232,97 €
100 MG
331,48 €
250 MG
529,84 €
500 MG
796,09 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 12R0106B-50MG
232,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
232,97 €
100 MG
331,48 €
250 MG
529,84 €
500 MG
796,09 €
1 G
1328,59 €
5 G
5322,34 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 12R0106B-50MG
232,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
cyclopropylmethyl imidothiocarbamate hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H10N2S.BrH/c6-5(7)8-3-4-1-2-4;/h4H,1-3H2,(H3,6,7);1H
Clave InChI
JLVAXQUEFZTATN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0106B
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0106B
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)