Merck
JWPH3249C37B
J & W Pharmlab LLC
4,4-Difluoro-but-2-enoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
122.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2E)-4,4-difluoro-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C4H4F2O2/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3H,(H,7,8)/b2-1+
Clave InChI
IAXOWEBVJCVNQS-OWOJBTEDSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0817
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0817
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)