Merck
ENAH98BAA36E
Enamine
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
113.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4,7H2
Clave InChI
OUFBLTGDJDQVTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)