Merck
ENAH98BA9971
Enamine
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
10 G
4637,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-37440874-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
10 G
4637,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-37440874-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
mp
108-111
Iupac Name
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c1-18-14(17)15(16)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
Clave InChI
LPFNZUQDSQYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Melting Point
108-111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)