ENAH987FB530
Enamine
N'-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylidene)pyridine-4-carbohydrazide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1588502-100MG
318,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1588502-100MG
318,50 €
mp
202-204
Iupac Name
N'-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-inden-2-ylidene)isonicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C15H9N3O3/c19-13-10-3-1-2-4-11(10)14(20)12(13)17-18-15(21)9-5-7-16-8-6-9/h1-8H,(H,18,21)
Clave InChI
WBRLZIXEQFIXCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588502
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)