Merck
ENAH97F351A1
Enamine
5-bromobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.04
Número MDL:
mp
203-208
Iupac Name
5-bromo-1,2,4-benzenetricarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrO6/c10-6-2-4(8(13)14)3(7(11)12)1-5(6)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
OXNVDGZIMMCMTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3366117
Melting Point
203-208
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3366117
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)