Merck
ENAH97A1713D
Enamine
tert-butyl N-(4-methyl-1-oxopent-4-en-2-yl)carbamate
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-9405687-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-9405687-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-methyl-1-oxopent-4-en-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h7,9H,1,6H2,2-5H3,(H,12,14)
Clave InChI
RVOIREFTVREURB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9405687
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9405687
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)