ENAH961D4ACD
Enamine
1-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]piperazine
About This Item
Iupac Name
1-[2-(1-piperazinyl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C10H22N4/c1-5-13(6-2-11-1)9-10-14-7-3-12-4-8-14/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
XDHVNMPVLPEHND-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)