ENAH961CEC36
Enamine
1-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27692452-100MG
161,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27692452-100MG
161,20 €
Iupac Name
1-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFN3.2ClH/c10-7-5-8(11)9(13-6-7)14-3-1-12-2-4-14;;/h5-6,12H,1-4H2;2*1H
Clave InChI
KHPGXQIKZDTJEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692452
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)