Merck
ENAH961CEAC4
Enamine
6-chloro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
50 MG
378,30 €
100 MG
564,20 €
250 MG
804,70 €
500 MG
1270,10 €
1 G
1627,60 €
2.5 G
3188,90 €
5 G
4719,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-133665-50MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
378,30 €
100 MG
564,20 €
250 MG
804,70 €
500 MG
1270,10 €
1 G
1627,60 €
2.5 G
3188,90 €
5 G
4719,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-133665-50MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-4-chromanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(6-12)3-4-13-10/h1-2,5,7H,3-4H2
Clave InChI
PLPYVXJDZSNAFO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)