ENAH961CE89A
Enamine
3,5-bis(difluoromethyl)aniline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27692761-100MG
448,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27692761-100MG
448,00 €
Iupac Name
3,5-bis(difluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7F4N/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6(13)2-4/h1-3,7-8H,13H2
Clave InChI
CQOLYOWCTVVHQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692761
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)