Merck
ENAH961CE6FD
Enamine
dimethyl({2-[(6-phenylpyridin-2-yl)sulfanyl]ethyl})amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
481,00 €
250 MG
686,40 €
500 MG
1080,30 €
1 G
1385,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27712662-100MG
481,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
481,00 €
250 MG
686,40 €
500 MG
1080,30 €
1 G
1385,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.39
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27712662-100MG
481,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(6-phenylpyridin-2-ylthio)ethanamine
Inchi Code
1S/C15H18N2S/c1-17(2)11-12-18-15-10-6-9-14(16-15)13-7-4-3-5-8-13/h3-10H,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
KYRANNSMDBEVPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27712662
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27712662
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)