Merck
ENAH961CE3B2
Enamine
1-(5-methylpyrimidin-2-yl)piperidin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-methyl-2-pyrimidinyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c1-8-6-11-10(12-7-8)13-4-2-9(14)3-5-13/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
VUZMQRBOMIDAKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2675040
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2675040