Merck
ENAH961CE34B
Enamine
3-butanoylbenzonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1122,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8237810-100MG
418,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1122,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8237810-100MG
418,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
65-66
Iupac Name
3-butyrylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-4-11(13)10-6-3-5-9(7-10)8-12/h3,5-7H,2,4H2,1H3
Clave InChI
OMDHPOSJTIUROC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8237810
Melting Point
65-66
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8237810
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)