Merck
ENAH961CE19C
Enamine
2-(isoquinolin-7-yl)acetic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27734947-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27734947-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(isoquinolin-7-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9NO2.ClH/c13-11(14)6-8-1-2-9-3-4-12-7-10(9)5-8;/h1-5,7H,6H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
QXMLBQNAECSQHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27734947
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27734947
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)