ENAH961CE165
Enamine
4-(cyanomethanesulfinyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5027354-100MG
287,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5027354-100MG
287,30 €
Iupac Name
4-[(cyanomethyl)sulfinyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3S/c10-5-6-14(13)8-3-1-7(2-4-8)9(11)12/h1-4H,6H2,(H,11,12)
Clave InChI
MVFAVXXCCNIFON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027354
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)