Merck
ENAH961CE11E
Enamine
2-{5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl}acetic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
330,20 €
100 MG
490,10 €
250 MG
700,70 €
500 MG
1102,40 €
1 G
1414,40 €
2.5 G
2772,90 €
5 G
4102,80 €
10 G
6082,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27736483-50MG
330,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
330,20 €
100 MG
490,10 €
250 MG
700,70 €
500 MG
1102,40 €
1 G
1414,40 €
2.5 G
2772,90 €
5 G
4102,80 €
10 G
6082,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27736483-50MG
330,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c11-8(12)3-6-4-9-7-5-13-2-1-10(6)7;/h4H,1-3,5H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
ZRQRGKHZJQSLQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736483
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)