Merck
ENAH961CE0FF
Enamine
4-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)butanoic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1217,60 €
1 G
1547,80 €
2.5 G
2990,80 €
5 G
4403,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27735840-50MG
394,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1217,60 €
1 G
1547,80 €
2.5 G
2990,80 €
5 G
4403,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27735840-50MG
394,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-9-10(4-2-6-12(16)17)8-11-5-3-7-14-13(11)15-9/h3,5,7-8H,2,4,6H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
CHCQBBWLZNOAGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)