ENAH961CE0F1
Enamine
2-methyl-4-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-12966033-100MG
357,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-12966033-100MG
357,00 €
Iupac Name
2-methyl-4-(2-oxotetrahydro-1(2H)-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-8-7-9(3-4-10(8)11(15)16)14-6-2-5-13-12(14)17/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3,(H,13,17)(H,15,16)
Clave InChI
PDVXIGWCGSGFBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12966033
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)