Merck
ENAH961CDF36
Enamine
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
Seleccione un Tamaño
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27702396-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1033,50 €
1 G
1326,00 €
2.5 G
2600,00 €
5 G
3845,40 €
10 G
5703,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27702396-50MG
309,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C13H15Br/c14-11-4-1-3-10(9-11)12-5-8-13(12)6-2-7-13/h1,3-4,9,12H,2,5-8H2
Clave InChI
VXKGRNAVPYSQDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)