Merck
ENAH961CDE6A
Enamine
methyl 3-(morpholin-2-yl)propanoate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27735591-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27735591-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-(morpholin-2-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c1-11-8(10)3-2-7-6-9-4-5-12-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
Clave InChI
JMLMNAZUGZHSFJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735591
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735591
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)