ENAH961CDDF0
Enamine
1-acetamidocyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
mp
156-159
Iupac Name
1-acetamidocyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-4(8)7-6(2-3-6)5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
UMSVVEDRQXFLLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2994173
Melting Point
156-159
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2994173
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)