Merck
ENAH961CDDEE
Enamine
ethyl 6-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1131,00 €
1 G
1449,50 €
2.5 G
2841,80 €
5 G
4204,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27736406-50MG
339,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1131,00 €
1 G
1449,50 €
2.5 G
2841,80 €
5 G
4204,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27736406-50MG
339,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
ethyl 6-(aminomethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3O2.2ClH/c1-2-16-11(15)9-7-14-6-8(5-12)3-4-10(14)13-9;;/h3-4,6-7H,2,5,12H2,1H3;2*1H
Clave InChI
KRYAKHSNZNDGKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736406
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736406
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)