Merck
ENAH961CDC91
Enamine
potassium trifluoro[(1E)-2-(oxetan-3-yl)ethenyl]boranuide
About This Item
Peso molecular:
190.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
potassium (E)-trifluoro(2-(oxetan-3-yl)vinyl)borate
Inchi Code
1S/C5H7BF3O.K/c7-6(8,9)2-1-5-3-10-4-5;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1/b2-1+;
Clave InChI
XINRCVFEABBDPV-TYYBGVCCSA-N
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735377
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)