Merck
ENAH961CDC7B
Enamine
methyl 2-amino-2-(cuban-1-yl)acetate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
1684,30 €
250 MG
2383,70 €
500 MG
3730,50 €
1 G
4770,50 €
2.5 G
7135,20 €
5 G
9494,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27114582-100MG
1684,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
1684,30 €
250 MG
2383,70 €
500 MG
3730,50 €
1 G
4770,50 €
2.5 G
7135,20 €
5 G
9494,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.69
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27114582-100MG
1684,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-amino-2-(cuban-1-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)11-6-3-2-4(6)8(11)5(2)7(3)11;/h2-9H,12H2,1H3;1H
Clave InChI
HJZNULVZKOGXLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114582
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114582
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)