Merck
ENAH961CDC65
Enamine
methyl 5-amino-2-[(dimethylcarbamoyl)sulfanyl]benzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26869751-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26869751-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 5-amino-2-((dimethylcarbamoyl)thio)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-13(2)11(15)17-9-5-4-7(12)6-8(9)10(14)16-3/h4-6H,12H2,1-3H3
Clave InChI
SLVLLVZFKBGQDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869751
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869751
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)