ENAH961CDC46
Enamine
6-bromo-2-ethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27745686-50MG
296,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27745686-50MG
296,40 €
Iupac Name
6-bromo-2-ethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2.ClH/c1-2-7-9(10(14)15)13-5-6(11)3-4-8(13)12-7;/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15);1H
Clave InChI
ZSYLKNZURSZMRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745686
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)