ENAH961CDC38
Enamine
tert-butyl 3-[(piperazin-1-yl)methyl]piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27735387-100MG
299,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27735387-100MG
299,00 €
Iupac Name
tert-butyl 3-(piperazin-1-ylmethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H29N3O2.ClH/c1-15(2,3)20-14(19)18-8-4-5-13(12-18)11-17-9-6-16-7-10-17;/h13,16H,4-12H2,1-3H3;1H
Clave InChI
CXQINUDXTHBSRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735387
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)