Merck
ENAH961CDACB
Enamine
2,4-dichloro-6-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 MG
165,90 CHF
250 MG
220,50 CHF
500 MG
379,10 CHF
1 G
503,90 CHF
2.5 G
944,60 CHF
5 G
1374,90 CHF
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-07212-100MG
165,90 CHF
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
165,90 CHF
250 MG
220,50 CHF
500 MG
379,10 CHF
1 G
503,90 CHF
2.5 G
944,60 CHF
5 G
1374,90 CHF
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-07212-100MG
165,90 CHF
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,4-dichloro-6-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F3N2/c1-2-3(6(9,10)11)4(7)13-5(8)12-2/h1H3
Clave InChI
HFUJYRPWXSFLDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480457
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480457
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)