Merck
ENAH961CDAC4
Enamine
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Seleccione un Tamaño
50 MG
354,90 €
100 MG
527,80 €
250 MG
752,70 €
500 MG
1186,90 €
1 G
1521,00 €
2.5 G
2980,90 €
5 G
4409,60 €
10 G
6540,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7682754-50MG
354,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
354,90 €
100 MG
527,80 €
250 MG
752,70 €
500 MG
1186,90 €
1 G
1521,00 €
2.5 G
2980,90 €
5 G
4409,60 €
10 G
6540,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.91
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7682754-50MG
354,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
70-75
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-3(8)1-2-4(10)6(5)9/h1-2H,10H2
Clave InChI
SRWKAIAXCATBPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Melting Point
70-75
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7682754
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)