Merck
ENAH961CD88D
Enamine
methyl 5-(chloromethyl)thiophene-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-82739-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-82739-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 5-(chloromethyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
Clave InChI
CWBAQHYKHFVBGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82739
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82739
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)