Merck
ENAH961CD71D
Enamine
tert-butyl 7-formyl-5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Seleccione un Tamaño
50 MG
584,50 €
100 MG
749,60 €
250 MG
1051,20 €
500 MG
1631,00 €
1 G
2079,50 €
2.5 G
4032,10 €
5 G
5943,10 €
10 G
8792,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27695384-50MG
584,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
584,50 €
100 MG
749,60 €
250 MG
1051,20 €
500 MG
1631,00 €
1 G
2079,50 €
2.5 G
4032,10 €
5 G
5943,10 €
10 G
8792,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27695384-50MG
584,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-9-13(5-4-6-13)17-8-10(14)7-15/h7,10H,4-6,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
BXJQCLHKDODZFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695384
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695384
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)