Merck
ENAH961CD701
Enamine
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1478,90 €
1 G
1884,50 €
2.5 G
3649,90 €
5 G
5378,90 €
10 G
7955,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27716742-50MG
472,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1478,90 €
1 G
1884,50 €
2.5 G
3649,90 €
5 G
5378,90 €
10 G
7955,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.46
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27716742-50MG
472,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO/c8-5-1-4(3-11)6(9)2-7(5)10/h1-3H
Clave InChI
GCHDSKJGALAZJO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716742
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)