Merck
ENAH961CD64C
Enamine
2-methoxy-4,4-dimethylpentan-1-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
399,90 €
100 MG
572,80 €
250 MG
797,70 €
500 MG
1231,90 €
1 G
1566,00 €
2.5 G
3025,90 €
5 G
4454,60 €
10 G
6585,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6987752-50MG
399,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
399,90 €
100 MG
572,80 €
250 MG
797,70 €
500 MG
1231,90 €
1 G
1566,00 €
2.5 G
3025,90 €
5 G
4454,60 €
10 G
6585,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6987752-50MG
399,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methoxy-4,4-dimethylpentan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H18O2/c1-8(2,3)5-7(6-9)10-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
RCGQHCMTOOPEDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987752
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6987752
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)