Merck
ENAH961CD5CB
Enamine
3-(hydroxymethyl)oxetane-3-carboxamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
354,90 €
100 MG
527,80 €
250 MG
752,70 €
500 MG
1186,90 €
1 G
1521,00 €
2.5 G
2980,90 €
5 G
4409,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27702461-50MG
354,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
354,90 €
100 MG
527,80 €
250 MG
752,70 €
500 MG
1186,90 €
1 G
1521,00 €
2.5 G
2980,90 €
5 G
4409,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
131.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27702461-50MG
354,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)oxetane-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c6-4(8)5(1-7)2-9-3-5/h7H,1-3H2,(H2,6,8)
Clave InChI
QWQSNXACGBWXTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702461
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)