Merck
ENAH961CD4E3
Enamine
2-(trifluoromethyl)piperidin-4-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1219,40 €
2.5 G
2389,40 €
5 G
3537,30 €
10 G
5245,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2073205-100MG
423,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1219,40 €
2.5 G
2389,40 €
5 G
3537,30 €
10 G
5245,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2073205-100MG
423,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c7-6(8,9)5-3-4(11)1-2-10-5/h4-5,10-11H,1-3H2
Clave InChI
MNFGDTYUQGCQBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2073205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)