Merck
ENAH961CD4D0
Enamine
[4-(2-fluorophenoxy)phenyl]methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
203,60 €
250 MG
271,20 €
500 MG
468,80 €
1 G
609,20 €
2.5 G
1151,30 €
5 G
1681,70 €
10 G
2474,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10165951-100MG
203,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
203,60 €
250 MG
271,20 €
500 MG
468,80 €
1 G
609,20 €
2.5 G
1151,30 €
5 G
1681,70 €
10 G
2474,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10165951-100MG
203,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[4-(2-fluorophenoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C13H11FO2/c14-12-3-1-2-4-13(12)16-11-7-5-10(9-15)6-8-11/h1-8,15H,9H2
Clave InChI
OSONGMZAQFAPES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10165951
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10165951
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)