Merck
ENAH961CD3D2
Enamine
3-bromo-5-iodothiophene-2-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
248,30 €
50 MG
312,00 €
250 MG
353,60 €
500 MG
557,70 €
1 G
715,00 €
2.5 G
1257,10 €
5 G
2159,30 €
10 G
3965,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27721151-100MG
248,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
248,30 €
50 MG
312,00 €
250 MG
353,60 €
500 MG
557,70 €
1 G
715,00 €
2.5 G
1257,10 €
5 G
2159,30 €
10 G
3965,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.94
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27721151-100MG
248,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-5-iodothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2BrIOS/c6-3-1-5(7)9-4(3)2-8/h1-2H
Clave InChI
BJQLWDBWQMPKTO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721151
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721151
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)