Merck
ENAH95EB5913
Enamine
1-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidine-2,4-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-2,4-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H7F2NO2/c11-6-1-2-9(8(12)3-6)13-5-7(14)4-10(13)15/h1-5,14-15H
Clave InChI
IRJKOCVUAPRBJU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5063645
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)