ENAH95E74146
Enamine
3-cyclobutyl-3-methylazetidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27102044-50MG
341,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27102044-50MG
341,90 €
Iupac Name
3-cyclobutyl-3-methylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-8(5-9-6-8)7-3-2-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
Clave InChI
SNFUJMDUQSFRAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)