Merck
ENAH95E74033
Enamine
rac-(3R,4R)-4-amino-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1219,40 €
2.5 G
2389,40 €
5 G
3537,30 €
10 G
5245,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6512656-100MG
423,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1219,40 €
2.5 G
2389,40 €
5 G
3537,30 €
10 G
5245,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6512656-100MG
423,80 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3S,4S)-4-amino-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-4-6(8(13)14)7(11)5-12/h6-7H,4-5,11H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m0/s1
Clave InChI
OSQJCAMJAGJCSX-NKWVEPMBSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512656
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6512656
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)